Få mere at vide
N-(chloromethyl)phthalimid, 97%
Artikelnummer. 11449872
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449872 25 g 25g
11459872 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449872 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12018.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17564-64-6 | C9H6ClNO2 | 195,602 g/mol
Det bruges som agrokemikalie og medicinmellemprodukter og bruges i organisk syntese. Mikroporøse membraner fremstillet af kemisk modificeret polysulfon, som er et derivat af denne forbindelse, har bedre strømningspotentiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som agrokemikalie og medicinske mellemprodukter og bruges i organisk syntese. Mikroporøse membraner fremstillet af kemisk modificeret polysulfon, som er et derivat af denne forbindelse, har bedre strømningspotentiale.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17564-64-6
Molekylær formel C9H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 195.602
MDL nummer MFCD00005898
InChI nøgle JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-chloromethyl phthalimide, 2-chloromethyl isoindoline-1,3-dione, n-chloromethylphthalimide, chloromethylphthalimide, n-chloromethyltrimellitimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-chloromethyl, phthalimide, n-chloromethyl, 2-chloromethyl isoindole-1,3-dione, 2-chloromethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione
PubChem CID 87154
IUPAC navn 2-(chlormethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N- (Chloromethyl)phthalimide
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Mængde 25 g
Beilstein 140942
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 195.61
Procent renhed 97%