Få mere at vide
N-Chloromethyl Olanzapine Chloride, TRC
Artikelnummer. 30179054
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30179054 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36939010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 719300-59-1
Molekylær formel C18 H22 Cl N4 S . Cl
Molekylvægt (g/mol) 397.37
Synonym 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride, Olanzapine Imp. C (EP), Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride
IUPAC navn 4-[4-(chloromethyl)-4-methylpiperazin-4-ium-1-yl]-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine;chloride
SMIL [Cl-].Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CCl)CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride (Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22ClN4S.ClH/c1-13-11-14-17(22-7-9-23(2,12-19)10-8-22)20-15-5-3-4-6-16(15)21-18(14)24-13;/h3-6,11,21H,7-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 396.0942
Procent renhed >95%