missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Chloromethyl Hydroxychloroquine, TRC

Artikelnummer. 30009764
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009764 10 mg
30005907 50 mg
30004744 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC60220610MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1159208-89-5
Molekylær formel C19H28Cl2IN3O
Molekylvægt (g/mol) 512.26
IUPAC navn chloromethyl-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]-ethyl-(2-hydroxyethyl)azanium;iodide
SMIL CC[N+](CCl)(CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1)CCO.[I-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Chloromethyl Hydroxychloroquine Iodide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H28Cl2N3O.HI/c1-3-24(14-20,11-12-25)10-4-5-15(2)23-18-8-9-22-19-13-16(21)6-7-17(18)19;/h6-9,13,15,25H,3-5,10-12,14H2,1-2H3,(H,22,23);1H/q+1;/p-1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.