missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Chlorobetainyl chloride, TRC

Artikelnummer. 30360234
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360234 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6518031G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Chlorobetainyl chloride
CAS 53684-57-4
Molekylær formel C5 H11 Cl N O . Cl
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, [(Chloroformyl)methyl]trimethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H11ClNO.ClH/c1-7(2,3)4-5(6)8;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)Cl
IUPAC navn (2-chloro-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 172.053
Formel vægt 171.022
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.