missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Chlorobetainyl chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Chlorobetainyl chloride |
| CAS | 53684-57-4 |
| Molekylær formel | C5 H11 Cl N O . Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, [(Chloroformyl)methyl]trimethylammonium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClNO.ClH/c1-7(2,3)4-5(6)8;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)Cl |
| IUPAC navn | (2-chloro-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.053 |
| Formel vægt | 171.022 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?