missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Chloroacetyl-tert-butylamine, TRC

Artikelnummer. 30368360
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368360 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC363390100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Chloroacetyl-tert-butylamine
CAS 15678-99-6
Molekylær formel C6H12ClNO
Mængde 100 mg
Synonym alpha-Chloro-N-tert-butylacetamide, 2-Chloro-N-t-butylacetamide, N-Chloroacetyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-2-chloroacetamide, NSC 8361
InChI formel InChI=1S/C6H12ClNO/c1-6(2,3)8-5(9)4-7/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
SMIL CC(C)(C)NC(=O)CCl
IUPAC navn N-tert-butyl-2-chloroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 149.06
Formel vægt 149.0607
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.