Få mere at vide
N-(Chloroacetyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-L-alanine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Chloroacetyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-L-alanine Methyl Ester |
| CAS | 60348-32-5 |
| Molekylær formel | C15H20ClNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20ClNO3/c1-5-12-8-6-7-10(2)14(12)17(13(18)9-16)11(3)15(19)20-4/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(=O)OC)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-(N-(2-chloroacetyl)-2-ethyl-6-methylanilino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.78 |
| Formel vægt | 297.1132 |