missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Chloroacetyl)-2,5-dimethylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Chloroacetyl)-2,5-dimethylaniline |
| CAS | 5177-35-5 |
| Molekylær formel | C10H12ClNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2’,5’-acetoxylidide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1ccc(C)c(NC(=O)CCl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.66 |
| Formel vægt | 197.0607 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?