missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Chloroacetoxy)succinimide, TRC

Artikelnummer. 30359039
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359039 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3633751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Chloroacetoxy)succinimide
CAS 27243-15-8
Molekylær formel C6 H6 Cl N O4
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloroacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 2-Chloroacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, 1-[(Chloroacetyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Succinimidyl 2-chloroacetate
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
SMIL ClCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-chloroacetate
Molekylvægt (g/mol) 191.57
Formel vægt 190.9985
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.