Få mere at vide
N-Chloro Ethyl ThioTEPA, TRC
Artikelnummer. 30137040
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137040 5 mg
30136169 25 mg
30004189 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3641705MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90877-51-3
Molekylær formel C6H13ClN3PS
Molekylvægt (g/mol) 225.68
Synonym ThioTEPA Chloroethyl Analog, ThioTEPA Chloro Impurity, P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-chloroethyl)-phosphinothioic Amide, N,N’-Diethylene-N’’-2-chloroethyl Thiophosphoramide, N-(2-Chloroethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide
IUPAC navn N-[bis(aziridin-1-yl)phosphinothioyl]-2-chloroethanamine
SMIL S=[P](N1CC1)(N2CC2)NCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Chloro Ethyl ThioTEPA
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13ClN3PS/c7-1-2-8-11(12,9-3-4-9)10-5-6-10/h1-6H2,(H,8,12)
Formel vægt 225.0256
Procent renhed >95%