missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Chloro Ethyl ThioTEPA, TRC

Artikelnummer. 30136169
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136169 25 mg
30137040 5 mg
30004189 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36417025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 90877-51-3
Molekylær formel C6H13ClN3PS
Molekylvægt (g/mol) 225.68
Synonym ThioTEPA Chloroethyl Analog, ThioTEPA Chloro Impurity, P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-chloroethyl)-phosphinothioic Amide, N,N’-Diethylene-N’’-2-chloroethyl Thiophosphoramide, N-(2-Chloroethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide
IUPAC navn N-[bis(aziridin-1-yl)phosphinothioyl]-2-chloroethanamine
SMIL S=[P](N1CC1)(N2CC2)NCCCl

Specifica

Kemisk navn eller materiale N-Chloro Ethyl ThioTEPA
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13ClN3PS/c7-1-2-8-11(12,9-3-4-9)10-5-6-10/h1-6H2,(H,8,12)
Formel vægt 225.0256
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.