Få mere at vide
N-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate |
| CAS | 1126272-77-2 |
| Molekylær formel | C13H22ClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl 2-Propenoic Acid 2-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22ClNO2/c1-9(2)11(16)17-10-7-12(3,4)15(14)13(5,6)8-10/h10H,1,7-8H2,2-6H3 |
| SMIL | CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)N(Cl)C(C)(C)C1 |
| IUPAC navn | (1-chloro-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.77 |