missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Cbz-N'-isopropyl-DL-phenylglycinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cbz-N'-isopropyl-DL-phenylglycinamide |
| CAS | 1393441-67-2 |
| Molekylær formel | C19H22N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzyl 2-(Isopropylamino)-2-oxo-1-phenylethylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O3/c1-14(2)20-18(22)17(16-11-7-4-8-12-16)21-19(23)24-13-15-9-5-3-6-10-15/h3-12,14,17H,13H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl N-[2-oxo-1-phenyl-2-(propan-2-ylamino)ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.39 |
| Formel vægt | 326.163 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?