missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-CBZ-glycylglycyl-L-arginin 7-Amido-4-methylcoumarin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-CBZ-Glycyl-glycyl-L-arginine 7-Amido-4-methylcoumarin Hydrochloride |
| CAS | 102601-58-1 |
| Molekylær formel | C28H33N7O7 . HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]glycylglycyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-argininamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33N7O7.ClH/c1-17-12-25(38)42-22-13-19(9-10-20(17)22)34-26(39)21(8-5-11-31-27(29)30)35-24(37)15-32-23(36)14-33-28(40)41-16-18-6-3-2-4-7-18;/h2-4,6-7,9-10,12-13,21H,5,8,11,14-16H2,1H3,(H,32,36)(H,33,40)(H,34,39)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H/t21-;/m0./s1 |
| SMIL | ClC1=CC(=O)C=C(O1)N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | benzyl-N-[2-[[2-[[(2S)-5-carbamimidamido-1-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-1-oxopentan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-2-oxoethyl]carbamat;hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 579.6 |
| Formel vægt | 615.2208 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?