missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-CBZ-glycylglycyl-L-arginin 7-Amido-4-methylcoumarin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30362307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362307 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2270585MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-CBZ-Glycyl-glycyl-L-arginine 7-Amido-4-methylcoumarin Hydrochloride
CAS 102601-58-1
Molekylær formel C28H33N7O7 . HCl
Mængde 5 mg
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]glycylglycyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-argininamide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C28H33N7O7.ClH/c1-17-12-25(38)42-22-13-19(9-10-20(17)22)34-26(39)21(8-5-11-31-27(29)30)35-24(37)15-32-23(36)14-33-28(40)41-16-18-6-3-2-4-7-18;/h2-4,6-7,9-10,12-13,21H,5,8,11,14-16H2,1H3,(H,32,36)(H,33,40)(H,34,39)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H/t21-;/m0./s1
SMIL ClC1=CC(=O)C=C(O1)N2CCOCC2
IUPAC navn benzyl-N-[2-[[2-[[(2S)-5-carbamimidamido-1-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-1-oxopentan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-2-oxoethyl]carbamat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 579.6
Formel vægt 615.2208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.