missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Cbz-D-methionin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cbz-D-methionine |
| CAS | 28862-80-8 |
| Molekylær formel | C13H17NO4S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-methionine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(O)[C@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCSC |
| IUPAC navn | ((benzyloxy)carbonyl)-D-methionin |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.34 |
| Formel vægt | 283.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?