Få mere at vide
N-Cbz-D-isoleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cbz-D-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m1/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 265.1314 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |