missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Cbz-D-isoleucine, TRC

Artikelnummer. 30179611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179611 250 mg
30179527 50 mg
30178963 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC227555250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28862-89-7
Molekylær formel C14 H19 N O4
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-isoleucine, N-Carboxy-D-isoleucine N-Benzyl Ester, CBZ-D-Isoleucine, Cbz-D-Ile-OH, N-Benzyloxycarbonyl-D-isoleucine, N-Carbobenzoxy-D-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-D-isoleucine
IUPAC navn (2R,3R)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
SMIL CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Cbz-D-isoleucine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m1/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 265.1314
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.