missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Cbz-D-isoleucine, TRC

Artikelnummer. 30179527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179527 50 mg
30178963 500 mg
30179611 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC22755550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28862-89-7
Molekylær formel C14 H19 N O4
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-isoleucine, N-Carboxy-D-isoleucine N-Benzyl Ester, CBZ-D-Isoleucine, Cbz-D-Ile-OH, N-Benzyloxycarbonyl-D-isoleucine, N-Carbobenzoxy-D-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-D-isoleucine
IUPAC navn (2R,3R)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
SMIL CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O

Specifica

Kemisk navn eller materiale N-Cbz-D-isoleucine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m1/s1
Mængde 50 mg
Formel vægt 265.1314
Forsendelsestilstand Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.