missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Cbz-D-glutamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30368174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368174 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17650550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Cbz-D-glutamic Acid
CAS 63648-73-7
Molekylær formel C11 H15 N O2 S
Mængde 50 g
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-glutamic Acid, Benzyloxycarbonyl-D-glutamic Acid, N-(Benzyloxycarbonyl)-D-glutamic Acid, N-Carbobenzoxy-D-glutamic Acid, NSC 169149
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-3-4-9(5-8(7)2)15-6-10(12)11(13)14/h3-5,10H,6,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(SC[C@H](N)C(=O)O)cc1C
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(3,4-dimethylphenyl)sulfanylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 225.307
Formel vægt 225.082
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.