Få mere at vide
N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 97°C to 98°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotation | 24 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-Cbz-D-Glutamic acid alpha-benzyl ester