Få mere at vide
N-(Carboxymethyl)-N,N,N-trimethyl-d9-ammonium Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betaine-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) Hydrochloride |
| CAS | 285979-85-3 |
| Molekylær formel | C5 D9 H3 N O2 . Cl |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-(Tris(trideuteriomethyl)azaniumyl)acetate hydrochloride, N-(Carboxymethyl)-N,N,N-tri(methyl-d3)ammonium chloride, N-(Carboxymethyl)-N,N,N-trimethyl-d9-ammonium Chloride, Betaine-d9 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CC(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | carboxymethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.6627 |
| Formel vægt | 162.1121 g/mol |
| Vis mere |