missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium, Inner Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Capstone Product B |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19F13N2O4S/c1-30(2,8-9(31)32)6-3-5-29-35(33,34)7-4-10(16,17)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h29H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 570.0858 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?