Få mere at vide
N-(Carboxymethyl)amphetamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Carboxymethyl)amphetamine Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-9(12-8-11(13)14)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H |