missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Carboxybenzyl Valbenazine, TRC

Artikelnummer. 30366308
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366308 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1781255MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Carboxybenzyl Valbenazine
CAS 1025504-76-0
Molekylær formel C32H44N2O6
Mængde 5 mg
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-Valine (2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C32H44N2O6/c1-20(2)14-24-18-34-13-12-23-15-28(37-5)29(38-6)16-25(23)26(34)17-27(24)40-31(35)30(21(3)4)33-32(36)39-19-22-10-8-7-9-11-22/h7-11,15-16,20-21,24,26-27,30H,12-14,17-19H2,1-6H3,(H,33,36)/t24-,26-,27-,30+/m1/s1
SMIL COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)[C@@H](C[C@@H]3c2cc1OC)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc4ccccc4)C(C)C
IUPAC navn [(2R,3R,11bR)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizin-2-yl] (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 552.7
Formel vægt 552.3199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.