Få mere at vide
N-Carboxybenzyl Gemcitabine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carboxybenzyl Gemcitabine |
| CAS | 138685-83-3 |
| Molekylær formel | C17H17F2N3O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-2',2'-difluoro-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-cytidine, [1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]- carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F2N3O6/c18-17(19)13(24)11(8-23)28-14(17)22-7-6-12(20-15(22)25)21-16(26)27-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11,13-14,23-24H,8-9H2,(H,20,21,25,26)/t11-,13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=NC(=O)N(C=C2)[C@H]3C([C@@H]([C@H](O3)CO)O)(F)F |
| IUPAC navn | benzyl N-[1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.33 |