Få mere at vide
N-carbobenzyloxyglycin, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328853 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10328853
Brand: Thermo Scientific Acros 108355000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1138-80-3
MDL nummer MFCD00002691
InChI nøgle CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
PubChem CID 14349
ChEBI CHEBI:16532
IUPAC navn 2-(phenylmethoxycarbonylamino)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbobenzyloxyglycine
Smeltepunkt 117.0°C to 121.0°C
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Molekylær formel C10H11NO4
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH2O2CNHCH2CO2H
Molekylvægt (g/mol) 209.2
Mængde 500 g
Formel vægt 209.2
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver