Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenzyloxy-L-valin, 99+%
Artikelnummer. 10388810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10388810 25 g Glasflaske 25g
10287400 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388810 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 275940250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1149-26-4
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.28
MDL nummer MFCD00008922
InChI nøgle CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
PubChem CID 726987
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbobenzyloxy-L-valine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 06, 1502
Specifik rotation -4
IUPAC navn (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-methylbutansyre
Formel vægt 251.28
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver