Få mere at vide
N-Carbobenzyloxy-L-serin b-Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbobenzyloxy-L-serine beta-Lactone |
| CAS | 26054-60-4 |
| Molekylær formel | C11 H11 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Carbobenzyloxy-L-Serine -Ss-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO4/c13-10-9(7-15-10)12-11(14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(N[C@H]1COC1=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl N-[(3S)-2-oxooxetan-3-yl]carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.21 |
| Formel vægt | 221.0688 |