Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbobenzyloxy-L-proline |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 76°C to 78°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.5% max. D-enantiomer (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |