Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-carbobenzyloxy-L-phenylalanin, 99+%
Artikelnummer. 10338960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338960 25 g Glasflaske 25g
10237500 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338960 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 275960250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1161-13-3 | C17H17NO4 | 299.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1161-13-3
Molekylær formel C17H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 299.33
MDL nummer MFCD00020418
InChI nøgle RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Synonym z-phe-oh, n-cbz-l-phenylalanine, carbobenzoxyphenylalanine, cbz-phe-oh, n-carbobenzoxy-l-phenylalanine, carbobenzoxy-l-phenylalanine, z-l-phenylalanine, benzyloxycarbonyl phenylalanine, n-carbobenzyloxy-l-phenylalanine
PubChem CID 70878
IUPAC navn (2S)-3-phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Mængde 25 g
Specifik rotation + 5
Formel vægt 299.32
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver