Få mere at vide
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbobenzyloxy-L-methionine |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 67°C to 70°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Specifik rotation | -27 |
| Formel vægt | 283.35 |
| Vis mere |