Få mere at vide
N-ε-Carbobenzyloxy-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine |
| Smeltepunkt | 259,0 °C |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H |
| Specifik rotation | +15.50 |
| Vis mere |