Få mere at vide
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbobenzyloxy-L-glutamic Acid |
| CAS | 1155-62-0 |
| Molekylær formel | C13 H15 N O6 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.26 |
| Formel vægt | 281.0899 |