Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-carbobenzyloxy-L-asparaginsyre, 98%
Artikelnummer. 10072200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10072200 25 g 25g
10696134 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072200 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172050250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1152-61-0 | C12H13NO6 | 267.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1152-61-0
Molekylær formel C12H13NO6
Molekylvægt (g/mol) 267.23
MDL nummer MFCD00002719
InChI nøgle XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Synonym z-asp-oh, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid, cbz-asp-oh, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-cbz-l-aspartic acid, z-l-aspartic acid, carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-z-l-aspartic acid, n-benzyloxycarbonylaspartic acid, z-l-asp-oh
PubChem CID 2723942
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butandisyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbobenzyloxy-L-aspartic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117°C to 119°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Mængde 25 g
Specifik rotation + 10.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 267.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver