Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenzyloxy-L-alanin, 98%
Artikelnummer. 10543341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543341 5 g Glasflaske 5g
10032230 25 g Glasflaske 25g
10299443 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543341 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 169000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1142-20-7 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1142-20-7
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
MDL nummer MFCD00002640
InChI nøgle TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
PubChem CID 736104
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbobenzyloxy-L-alanine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Mængde 5 g
Specifik rotation -15
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 223.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver