Få mere at vide
N-Carbobenzyloxy-D-aspartic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbobenzyloxy-D-aspartic Acid |
| CAS | 78663-07-7 |
| Molekylær formel | C12 H13 N O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.23 |
| Formel vægt | 267.0743 |