Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbobenzyloxy-D-alanine |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 74°C to 80°C |
| Farve | White |
| Tab ved tørring | 1.00% max. () |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Show More |