Få mere at vide
N-Carbobenzoxy-b-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbobenzoxy-beta-alanine |
| CAS | 2304-94-1 |
| Molekylær formel | C11H13NO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-(Benzyloxycarbonylamino)propanoic Acid, 3-(Benzyloxycarbonylamino)propionic Acid, 3-[N-(Benzyloxycarbonyl)amino]propionic Acid, Carbobenzoxy-beta-alanine, N-(Benzyloxycarbonyl)-beta-alanine, N-CBZ-beta-alanine, N-Carbobenzyloxy-beta-alanine, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine, NSC 17161, NSC 28943, NSC 657842 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c13-10(14)6-7-12-11(15)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0845 |