Få mere at vide
N-Carbethoxyphthalimid, TRC
Artikelnummer. 30354066
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30354066 5 g
1 options
Artikelnummer. 30354066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1761155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbethoxyphthalimide
CAS 22509-74-6
Molekylær formel C11H9NO4
Mængde 5 g
Synonym ,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-(Carbethoxy)phthalimide, Carbethoxyphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, Ethyl N-phthaloylcarbamate, N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide, N-Carbethoxyphthalimide, N-Carboethoxyphthalimide, NSC 76576, Nefkens' reagent, Reagents, Nefkens', Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn ethyl 1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 219.19
Formel vægt 219.0532