Få mere at vide
N-Carbethoxyphthalimid, 99+%
Artikelnummer. 10727383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10727383 10 g Glasflaske 10g
10406910 50 g Glasflaske 50g
10095853 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10727383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108310100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22509-74-6 | C11H9NR.4 | 219,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22509-74-6
Molekylær formel C11H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.2
MDL nummer MFCD00005893
InChI nøgle VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
IUPAC navn ethyl-1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbethoxyphthalimide
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 82,0 °C til 84,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 21, II, 357
Fieser 01,111; 05,91; 09,212
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform
Formel vægt 219.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Carbethoxyphthalimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /