Få mere at vide
N-Carbethoxy-4-piperidone, 98,5+%
Artikelnummer. 10628644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10628644 250 g Glasflaske 250g
10439090 10 g Glasflaske 10g
10092200 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10628644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167242500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 29976-53-2 | C8H13NR.3 | 171,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29976-53-2
Molekylær formel C8H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 171.2
MDL nummer MFCD00006188
InChI nøgle LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 34767
IUPAC navn ethyl-4-oxopiperidin-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1350g/mL
Kogepunkt 95,0 °C til 98,0 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4740 til 1,4760
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 1.135
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 171.2
Procent renhed 98.5+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Carbethoxy-4-piperidone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.