Få mere at vide
N-Carbamoylmaleimide, tech. 90%
Artikelnummer. 11444654
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444654 50 g 50g
11434654 10 g 10g
11454654 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444654 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13685.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3345-50-4 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3345-50-4
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.098
MDL nummer MFCD00014539
InChI nøgle BNPFHEFZJPVCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbamoylmaleimide, n-carbamylmaleimide, 2,5-dioxo-3-pyrroline-1-carboxamide, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxamide, n-carbamoylmaleiimide, 3-pyrrolinecarboxamide, 2,5-dioxo, 3-pyrroline-2,5-dione, 1-carbamoyl, 1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-9ci, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dioxoazolinecarboxamide
PubChem CID 76868
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrol-1-carboxamid
SMIL C1=CC(=O)N(C1=O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbamoylmaleimide
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Mængde 50 g
Beilstein 117919
Formel vægt 140.1
Procent renhed 90%
Grad Teknisk