missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Carbamoyl Linagliptin, TRC

Artikelnummer. 30368689
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368689 50 mg
30352603 100 mg
30355157 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17609050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1955514-80-3
Molekylær formel C26H29N9O3
Molekylvægt (g/mol) 515.57
Synonym Linagliptin N-Aminocarbonyl Impurity, N-[1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]urea
IUPAC navn [1-[7-but-2-ynyl-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]-2,6-dioxopurin-8-yl]piperidin-3-yl]urea
SMIL CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Carbamoyl Linagliptin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29N9O3/c1-4-5-13-34-21-22(31-25(34)33-12-8-9-17(14-33)29-24(27)37)32(3)26(38)35(23(21)36)15-20-28-16(2)18-10-6-7-11-19(18)30-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H3,27,29,37)
Formel vægt 515.2393
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.