missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Carbamoyl-L-cysteine, TRC

Artikelnummer. 30358618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358618 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175865500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Carbamoyl-L-cysteine
CAS 24583-23-1
Molekylær formel C4 H8 N2 O3 S
Mængde 500 mg
Synonym L-Cysteine, N-(aminocarbonyl)-, Cysteine, N-carbamoyl-, L- (8CI), N-(Aminocarbonyl)-L-cysteine, L-Cysteine-N-carbamide, L-α-Ureido-β-mercaptopropionic acid, N-(Aminocarbonyl)cysteine, N-Carbamoyl-L-cysteine
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3S/c5-4(9)6-2(1-10)3(7)8/h2,10H,1H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)/t2-/m0/s1
SMIL NC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-(carbamoylamino)-3-sulfanylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 164.18
Formel vægt 164.0256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.