Få mere at vide
N-carbamoyl-DL-asparaginsyre, TRC
Artikelnummer. 30353861
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30353861 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30353861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18368050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid
CAS 923-37-5
Molekylær formel C5H8N2O5
Mængde 50 mg
Synonym N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12)
SMIL NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-(carbamoylamino)butanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 176.13
Formel vægt 176.0433