Få mere at vide
N-carbamoyl-DL-asparaginsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid |
| CAS | 923-37-5 |
| Molekylær formel | C5H8N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12) |
| SMIL | NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(carbamoylamino)butanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.13 |
| Formel vægt | 176.0433 |