Få mere at vide
N-carbamoyl-DL-asparaginsyre, 98%
Artikelnummer. 11315069
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315069 50 g 50g
11305069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17166.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 923-37-5 | C5H8N2O5 | 176,128 g/mol
N-Carbamoyl-DL-asparaginsyre, er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også som et carbamatderivat, der tjener som et mellemprodukt i pyrimidinbiosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Carbamoyl-DL-asparaginsyre, er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også som et carbamatderivat, der tjener som et mellemprodukt i pyrimidinbiosyntese.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923-37-5
Molekylær formel C5H8N2O5
Molekylvægt (g/mol) 176.128
MDL nummer MFCD00042822
InChI nøgle HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ureidosuccinic acid, 2-ureidosuccinic acid, n-carbamoyl-dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl-dl-aspartic acid, dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl, 2-carbamoylamino butanedioic acid, n-carbamoylaspartic acid, carbamoyl-dl-aspartic acid, carbamylaspartic acid, 2-ureidobutanedioic acid
PubChem CID 279
ChEBI CHEBI:64850
IUPAC navn 2-(carbamoylamino)butandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)NC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Smeltepunkt ∼175 °C (dekomponering)
Beilstein 1726861
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand.
Mængde 50 g
Formel vægt 176.13
Procent renhed 98%