Få mere at vide
N-Carbamoyl-DL-asparaginsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305069
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305069 10 g 10g
11315069 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17166.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923-37-5 | C5H8N2O5 | 176.128 g/mol
N-Carbamoyl-DL-asparaginsyre, er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også som et carbamatderivat, der tjener som et mellemprodukt i pyrimidinbiosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Carbamoyl-DL-asparaginsyre, er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også som et carbamatderivat, der tjener som et mellemprodukt i pyrimidinbiosyntese.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923-37-5
Molekylær formel C5H8N2O5
Molekylvægt (g/mol) 176.128
MDL nummer MFCD00042822
InChI nøgle HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ureidosuccinic acid, 2-ureidosuccinic acid, n-carbamoyl-dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl-dl-aspartic acid, dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl, 2-carbamoylamino butanedioic acid, n-carbamoylaspartic acid, carbamoyl-dl-aspartic acid, carbamylaspartic acid, 2-ureidobutanedioic acid
PubChem CID 279
ChEBI CHEBI:64850
IUPAC navn 2-(carbamoylamino)butandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)NC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Smeltepunkt ∼175°C (decomposition)
Beilstein 1726861
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
Mængde 10 g
Formel vægt 176.13
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.