Få mere at vide
N-Carbamoyl-(2R)-fluoro-beta-alanine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbamoyl-(2R)-fluoro-beta-alanine-13C3 |
| CAS | 1216798-07-0 |
| Molekylær formel | C 13C3 H7 F N2 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-2-fluoro-propanoic Acid-13C3, α-Fluoro-β-ureidopropionic Acid-13C3, 2-Fluoro-3-ureidopropionic Acid-13C3 |
| SMIL | NC(N[13CH2][13CH](F)[13C](O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.09 |