Få mere at vide
N-Carbamoyl-2-methylbenzenesulfonamide (N-(Aminocarbonyl)-2-methylbenzenesulfonamide), Mikromol™
Beskrivelse
N-Carbamoyl-2-methylbenzenesulfonamide (N-(Aminocarbonyl)-2-methylbenzenesulfonamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbamoyl-2-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 39051-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Carbamoyl-2-methylbenzenesulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-(Aminocarbonyl)-2-methylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6-4-2-3-5-7(6)14(12,13)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11) |
| SMIL | Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N |
| IUPAC navn | (2-methylphenyl)sulfonylurea |
| Vis mere |